Stampa…
Gel di silice humidity indicator cards esente da cobalto
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
448430100 448430250
ACRO448430100EA 41.8 EUR
ACRO448430100 ACRO448430250
Gel di silice humidity indicator cards esente da cobalto
Gel di silice
Formula: SiO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
Visualizza i codici
Suitability Passes test