Stampa…
Potassium wolframate 99.95% -100 mesh per analisi in tracce
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassium tungstate, Potassium tungsten oxide
448330050 448330250
ACRO448330050EA 31.7 EUR
ACRO448330050 ACRO448330250
Potassium wolframate 99.95% -100 mesh per analisi in tracce
Potassium wolframate
Formula: K₂O₄W
Peso molecolare: 326,03 g/mol
Punto di fusione: 921 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049668
CAS Number: 7790-60-5
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.05 %