Stampa…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
448240050 448240250
ACRO448240050EA 85.9 EUR
ACRO448240050 ACRO448240250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Punto di ebollizione: 160…168 °C
Punto di fusione: 45…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00076903
CAS Number: 27219-07-4
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 54 °C
HPLC ≥96.0 %