Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato, anidro 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
448170010 448170050
ACRO448170010EA 50.8 EUR
ACRO448170010 ACRO448170050
Sodio diidrogeno fosfato, anidro 98%, extra puro
Sodio diidrogeno fosfato
Formula: NaH₂PO₄
Punto di fusione: ~ 650 °C
Densità: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003527
CAS Number: 7558-80-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Water ≤2 %
Loss on drying ≤1 % (130°C)
pH 4.1 to 4.5
Titration with HClO4 97.5 to 103 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %