Stampa…
Sodio fosfato bibasico dodecaidrato 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
448160010 448160050
ACRO448160010EA 47.2 EUR
ACRO448160010 ACRO448160050
Sodio fosfato bibasico dodecaidrato 99%, extra puro
Sodio fosfato bibasico dodecaidrato
Formula: Na₂HPO₄·12H₂O
Punto di fusione: 35 °C
Densità: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149181
CAS Number: 10039-32-4
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Water 57 to 61 %
pH 8.4 to 9.6
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm