Stampa…
Sodio fosfato bibasico, anidro 98+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
448140010 448140050 448140250
ACRO448140010EA 50.1 EUR
ACRO448140010 ACRO448140050 ACRO448140250
Sodio fosfato bibasico, anidro 98+%, extra puro
Sodio fosfato bibasico
Formula: Na₂HPO₄
Punto di fusione: 250 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003496
CAS Number: 7558-79-4
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Loss on drying ≤5 % (130°C)
pH 8.7 to 9.4 (5 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried substance)
Sodium dihydrogenphosphate ≤2.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm