Stampa…
Bismuto Sodio triossido ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium bismuthate, Sodium bismuth oxide
448130250 448131000
ACRO448130250EA 83.8 EUR
ACRO448130250 ACRO448131000
Bismuto Sodio triossido ACS
Bismuto Sodio triossido
Formula: BiNaO₃
Peso molecolare: 279.97 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003474
CAS Number: 12232-99-4
Merck Index: 12,08728
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Solid
Titration with KMnO4 ≥80.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Oxidizing efficiency ≥99.6 %