Stampa…
Ammonio ioduro 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
448070025 448071000 448075000
ACRO448070025EA 752 EUR
ACRO448070025 ACRO448071000 ACRO448075000
Ammonio ioduro 99%, extra puro
Ammonio ioduro
Formula: NH₄I
Punto di fusione: 551 °C (subl.)
Densità: 2,51 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011424
CAS Number: 12027-06-4
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder (May turn yellow on storage)
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %