Stampa…
Calcio solfato diidrato 98% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
448031000 448035000
ACRO448031000EA 41.2 EUR
ACRO448031000 ACRO448035000
Calcio solfato diidrato 98% per biochimica
Calcio solfato diidrato
Formula: CaSO₄·2H₂O
Densità: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149625
CAS Number: 10101-41-4
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %