Sodio diidrogeno fosfato, anidro 99% per biochimica
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Sodio fosfato monobasico
447980010
447982500
ACRO447980010EA
185
EUR
ACRO447980010
ACRO447982500
Sodio diidrogeno fosfato, anidro 99% per biochimica
Sodio diidrogeno fosfato
Formula:
NaH₂PO₄ Peso molecolare: 119,98 g/mol Punto di fusione: ~ 650 °C Densità: 0,9996 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003527 CAS Number: 7558-80-7 |
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Loss on drying | ≤1 % (130°C) |
Solubility | (1 M in water) Clear colorless |
UV | at 280 nm A: ≤0.2 |
pH | 4.0 to 6.0 (1 M in water) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.2 % (in water) |