Stampa…
Sodio solfito 98% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
447950010 447952500
ACRO447950010EA 120 EUR
ACRO447950010 ACRO447952500
Sodio solfito 98% per biochimica
Sodio solfito
Formula: Na₂SO₃
Punto di fusione: >500 °C (dec.)
Densità: 2,63 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003503
CAS Number: 7757-83-7
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Selenium (Se) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm