Stampa…
Sodio solfato decaidrato 99% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
447930025 447935000
ACRO447930025EA 144 EUR
ACRO447930025 ACRO447935000
Sodio solfato decaidrato 99% per biochimica
Sodio solfato decaidrato
Formula: Na₂SO₄·10H₂O
Peso molecolare: 322.2 g/mol
Punto di ebollizione: 1429
Punto di fusione: 884 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149189
CAS Number: 7727-73-3
Merck Index: 13,08755
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying 52 % to 57 %
Solubility Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.021
pH 5.2 to 9.2 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %