Stampa…
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (A-taPhos)2PdCl2, PdCl2(Amphos)2, Bis(di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine)dichloropalladium(II), Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium, Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
447890010 447890050
447890010.EA 145 EUR
447890010. 447890050.
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
Formula: C₃₂H₅₆Cl₂N₂P₂Pd
Peso molecolare: 708,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09265123
CAS Number: 887919-35-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow to dark yellow to dark orange Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %