Stampa…
Sodio azide 99+% per biochimica
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Azoturo di sodio, Sodio azoturo
447810250 447811000 447815000
ACRO447810250EA 30.8 EUR
ACRO447810250 ACRO447811000 ACRO447815000
Sodio azide 99+% per biochimica
Sodio azide
Formula: NaN₃
Peso molecolare: 65,01 g/mol
Punto di ebollizione: 300 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 275 °C (dec.)
Densità: 1,85 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003536
CAS Number: 26628-22-8
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
UV at 275 nm Cut off
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)