Stampa…
Bismuth(III) bromide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
447770250 447771000
ACRO447770250EA 72.4 EUR
ACRO447770250 ACRO447771000
Bismuth(III) bromide 97%
Bismuth(III) bromide
Formula: BiBr₃
Punto di ebollizione: 278 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: 218 °C
Densità: 5,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014195
CAS Number: 7787-58-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to yellow or light grey Crystalline powder or crystals
Melting point 218 to 220°C
Assay 96 to 103 % (Bi)
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.05 %