Sodio diidrogeno fosfato diidrato 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Sodio fosfato monobasico biidrato
447760010
447760050
447760250
ACRO447760010EA
48.1
EUR
ACRO447760010
ACRO447760050
ACRO447760250
Sodio diidrogeno fosfato diidrato 98%, extra puro
Sodio diidrogeno fosfato diidrato
Formula:
NaH₂PO₄·2H₂O Peso molecolare: 156.01 g/mol Punto di fusione: 60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149209 CAS Number: 13472-35-0 Merck Index: 12,08806 |
Appearance | Colorless to white Crystals |
Loss on drying | 21.5 % to 24.0 % (130°C) |
pH | 4.2 to 4.5 (5%, water) |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |