Stampa…
Alcol benzilico ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
447720010 447720025 447721000
ACRO447720010EA 123 EUR
ACRO447720010 ACRO447720025 ACRO447721000
Alcol benzilico ACS
Alcol benzilico
Formula: C₆H₅CH₂OH
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 205 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,044 g/cm³
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004599
CAS Number: 100-51-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=50f563f86e14543b4da8c2717d1c73dda60265ae&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
GC ≤0.01 % Benzaldehyde
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.005 %