Stampa…
litio acetato diidrato 98% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
447710010 447712500
ACRO447710010EA 170 EUR
ACRO447710010 ACRO447712500
litio acetato diidrato 98% per analisi
litio acetato diidrato
Formula: H₃CCOOLi·2H₂O
Punto di fusione: 56…58 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066949
CAS Number: 6108-17-4
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
pH 7.5 to 9.5 (5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)