Stampa…
Magnesio cloruro esaidrato 98+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
447700010 447700050
ACRO447700010EA 40 EUR
ACRO447700010 ACRO447700050
Magnesio cloruro esaidrato 98+%, extra puro
Magnesio cloruro esaidrato
Formula: MgCl₂·6H₂O
Punto di ebollizione: 1412 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 117 °C
Densità: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149781
CAS Number: 7791-18-6
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
Water 51.0 to 55.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm