Stampa…
Sodio diidrogeno citrato, anidro 99% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
447692500 447690010
ACRO447692500EA 31.6 EUR
ACRO447692500 ACRO447690010
Sodio diidrogeno citrato, anidro 99% per analisi
Sodio diidrogeno citrato
Formula: C₆H₇NaO₇
Punto di fusione: 209…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013067
CAS Number: 18996-35-5
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 %
Solubility Clear colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %