Potassio diidrogeno fosfato 99% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
KH₂PO₄ Punto di ebollizione: ~ 100 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 253 °C Densità: 2,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011401 CAS Number: 7778-77-0 |
Appearance | White Crystalline powder |
Loss on drying | ≤0.2 % |
pH | 4.2 to 4.5 (5 % solution) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.003 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |