Potassio idrogeno solfato 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
447610025
447610100
447615000
ACRO447610025EA
186
EUR
ACRO447610025
ACRO447610100
ACRO447615000
Potassio idrogeno solfato 99%, extra puro
Potassio idrogeno solfato
Formula:
KHSO₄ Punto di fusione: 214 °C Densità: 2,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011404 CAS Number: 7646-93-7 UN: 2509 ADR: 8,II |
Appearance | White Crystalline powder |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.003 % |
Iron (Fe) | ≤0.003 % |