Stampa…
Arancio xilenolo sale tetrasodico ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Xylenol orange water soluble, 2,2',2'',2'''-((((1,1-Dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, sodium salt (1:4)
447600010 447600050 447600250
ACRO447600010EA 41.7 EUR
ACRO447600010 ACRO447600050 ACRO447600250
Arancio xilenolo sale tetrasodico ACS
Arancio xilenolo sale tetrasodico
Formula: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Peso molecolare: 760,59 g/mol
Punto di fusione: 210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044293
CAS Number: 3618-43-7
Visualizza i codici
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Suitability (for Zn titration) Passes test
Clarity of solution Passes test