Stampa…
Dicloruro di dimercurio ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
447591000 447595000
ACRO447591000EA 77.9 EUR
ACRO447591000 ACRO447595000
Dicloruro di dimercurio ACS
Dicloruro di dimercurio
Formula: Cl₂Hg₂
Punto di ebollizione: 384 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 400 °C (subl.)
Densità: 7,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011043
CAS Number: 10112-91-1
UN: 2025
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Mercuric Chloride ≤0.01 % (HgCl2)
Residue after reduction ≤0.02 %