Stampa…
Acido gallico monoidrato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Acido 3,4,5-triidrossibenzoico monoidrato
447581000 447585000
ACRO447581000EA 60.6 EUR
ACRO447581000 ACRO447585000
Acido gallico monoidrato ACS
Acido gallico monoidrato
Formula: C₇H₆O₅·1H₂O
Punto di fusione: 251 °C (dec.)
Flash Pt: 250 °C (closed cup)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149098
CAS Number: 5995-86-8
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration with NaOH ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.02
Insoluble matter ≤0.01 %