Stampa…
Cristal Violetto ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-[4,4'-Bis(dimetilammino)benzidrilidene]cicloesa-2,5-dien-1-ilidene]dimetilammonio cloruro, Violetto basico 3, CI 42555
447570500 447572500
ACRO447570500EA 58.6 EUR
ACRO447570500 ACRO447572500
Cristal Violetto ACS
Cristal Violetto
Formula: C₂₅H₃₀ClN₃
Peso molecolare: 407.99 g/mol
Punto di fusione: 173 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011750
CAS Number: 548-62-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04406
Visualizza i codici
Appearance Dark green Powder or crystals
Assay ≥90.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤7.5 %
Absorbance characteristics (0.98-1.9) Passes test
Sensitivity Passes test