Stampa…
Ammonio citrato bibasico 99+% per biochimica
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Citric acid diammonium salt, Diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate dibasic
448021000 448025000
ACRO448021000EA 43.7 EUR
ACRO448021000 ACRO448025000
Ammonio citrato bibasico 99+% per biochimica
Ammonio citrato bibasico
Formula: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Peso molecolare: 226,19 g/mol
Densità: 1,5 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013068
CAS Number: 3012-65-5
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm