Stampa…
Potassio idrogeno carbonato 99.5% per biochimica
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Potassio bicarbonato
448010025 448015000
ACRO448010025EA 172 EUR
ACRO448010025 ACRO448015000
Potassio idrogeno carbonato 99.5% per biochimica
Potassio idrogeno carbonato
Formula: KHCO₃
Peso molecolare: 100,12 g/mol
Punto di fusione: 292 °C
Densità: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011402
CAS Number: 298-14-6
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Solubility Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm