Stampa…
Potassio tiocianato 99% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
448000010 448002500
ACRO448000010EA 244 EUR
ACRO448000010 ACRO448002500
Potassio tiocianato 99% per biochimica
Potassio tiocianato
Formula: KSCN
Punto di ebollizione: 500 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 170…179 °C
Densità: 1,886 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011413
CAS Number: 333-20-0
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %
pH 5.3 to 8.7
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %