Solfato di cadmio, anidro ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
447751000
447755000
ACRO447751000EA
73.1
EUR
ACRO447751000
ACRO447755000
Solfato di cadmio, anidro ACS
Solfato di cadmio
Formula:
CdO₄S Peso molecolare: 208,47 g/mol Punto di fusione: 1000 °C Densità: 4,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010923 CAS Number: 10124-36-4 UN: 2570 ADR: 6.1,III |
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Loss on drying | ≤1.0 % (1 g, 150°C, 4 h) |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Nitrate and Nitrite (as NO3) | ≤0.003 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Copper (Cu) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Lead (Pb) | ≤0.003 % |
Potassium (K) | ≤0.02 % |
Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Zinc (Zn) | ≤0.05 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |