Stampa…
Magnesio nitrato esaidrato, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
447540010 447540050 447540250
ACRO447540010EA 48.7 EUR
ACRO447540010 ACRO447540050 ACRO447540250
Magnesio nitrato esaidrato, extra puro
Magnesio nitrato esaidrato
Formula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Punto di ebollizione: 330 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 89 °C
Densità: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149779
CAS Number: 13446-18-9
ADR: 5.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98 to 102 %
pH 5 to 8.2 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %