Stampa…
Calcio nitrato tetraidrato 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
447530010 447530050 447530250
ACRO447530010EA 35.9 EUR
ACRO447530010 ACRO447530050 ACRO447530250
Calcio nitrato tetraidrato 98%, extra puro
Calcio nitrato tetraidrato
Formula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Peso molecolare: 236,15 g/mol
Punto di ebollizione: 132 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 45 °C
Densità: 1,86 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149604
CAS Number: 13477-34-4
ADR: 5.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
pH 5.0 to 9.0
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.01 %