Stampa…
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo) ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Etilen glicole-monometiletere, Metilglicol, Glicole etilenico monometiletere
447480010 447480025
ACRO447480010EA 63.7 EUR
ACRO447480010 ACRO447480025
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo) ACS
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo)
Formula: C₃H₈O₂
Peso molecolare: 76,1 g/mol
Punto di ebollizione: 124,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002867
CAS Number: 109-86-4
UN: 1188
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.3 %
Color scale ≤10 APHA
Titrable acid ≤0.002 meq/g