Stampa…
Bentonite
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Montmorillonite, Bentonite
447440025 447445000
ACRO447440025EA 102 EUR
ACRO447440025 ACRO447445000
Bentonite
Bentonite
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130611
CAS Number: 1302-78-9
Visualizza i codici
Appearance White to grey to brown Crystalline powder and/or chunks