Stampa…
(±)-1,2-Propandiolo ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
447410025 447411000 447415000
ACRO447410025EA 179 EUR
ACRO447410025 ACRO447411000 ACRO447415000
(±)-1,2-Propandiolo ACS
(±)-1,2-Propandiolo
Formula: CH₃CH(OH)CH₂OH
Punto di ebollizione: 187 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064272
CAS Number: 57-55-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.2 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Titrable acid ≤0.0005 meq/g