Stampa…
Triossido di molibdeno 99.5+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
447401000 447405000
ACRO447401000EA 50.5 EUR
ACRO447401000 ACRO447405000
Triossido di molibdeno 99.5+% ACS
Triossido di molibdeno
Formula: MoO₃
Punto di ebollizione: 1155 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 795 °C
Densità: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003469
CAS Number: 1313-27-5
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to green to grey Powder
Titration ≥99.5 % (Precipitation titration of molybdate)
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate (NO3) Passes test (Limit about 0.003%)
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
AsO4, PO4, SiO4 (as SiO2) ≤0.001 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 % (In dilute NH4OH)