Stampa…
Sodio idrossido, in pastiglie, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
447280050 447280250
ACRO447280050EA 65.6 EUR
ACRO447280050 ACRO447280250
Sodio idrossido, in pastiglie, puro
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 1390 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 318 °C
Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Pellets
Titration with HCl ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤2.0 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm