Stampa…
Ammonio metavanadato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
447260250 447261000 447265000
ACRO447260250EA 27.1 EUR
ACRO447260250 ACRO447261000 ACRO447265000
Ammonio metavanadato ACS
Ammonio metavanadato
Formula: NH₄VO₃
Punto di fusione: 200 °C (dec.)
Densità: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011430
CAS Number: 7803-55-6
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to tan Powder
Solubility (in Ammonium hydroxide) Passes test
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Carbonate (CO3) (Limit about 0.3 %) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.05 %