Stampa…
Acido propionico ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
447231000 447235000
ACRO447231000EA 55.4 EUR
ACRO447231000 ACRO447235000
Acido propionico ACS
Acido propionico
Formula: C₃H₆O₂
Punto di ebollizione: 141 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 0,99 g/cm³
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002756
CAS Number: 79-09-4
UN: 3463
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.15 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.002 %
Oxidisable substance (HCOOH) ≤0.1 %