Stampa…
Potassio permanganato ACS a basso contenuto di mercurio
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
447211000 447215000
ACRO447211000EA 27.3 EUR
ACRO447211000 ACRO447215000
Potassio permanganato ACS a basso contenuto di mercurio
Potassio permanganato
Formula: KMnO₄
Punto di fusione: 240 °C (dec.)
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011364
CAS Number: 7722-64-7
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Visualizza i codici
Appearance Dark green to brown-black Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Mercury (Hg) ≤0.05 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %