Potassio cromato ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cromato di potassio
447201000
447205000
ACRO447201000EA
35.1
EUR
ACRO447201000
ACRO447205000
Potassio cromato ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Potassio cromato
Formula:
K₂CrO₄ Peso molecolare: 194.19 g/mol Punto di ebollizione: 1000 Punto di fusione: 975 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011368 CAS Number: 7789-00-6 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,07784 |
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
pH | 8.6 to 9.8 (5% soln. at 25°C) |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.03 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |