Stampa…
Magnesio solfato eptaidrato 99% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
447160025 447165000
ACRO447160025EA 243 EUR
ACRO447160025 ACRO447165000
Magnesio solfato eptaidrato 99% per biochimica
Magnesio solfato eptaidrato
Formula: MgSO₄·7H₂O
Peso molecolare: 246.48 g/mol
Punto di fusione: 770 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149785
CAS Number: 10034-99-8
Merck Index: 13,05715
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
pH 5 to 8
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm