Stampa…
Calcio cloruro diidrato 99% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
447320025 447325000
ACRO447320025EA 242 EUR
ACRO447320025 ACRO447325000
Calcio cloruro diidrato 99% per biochimica
Calcio cloruro diidrato
Formula: CaCl₂·2H₂O
Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 175 °C
Densità: 0,83 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149613
CAS Number: 10035-04-8
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Solubility Clear colorless
Acidity Passes test
Alkalinity Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Aluminium (Al) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm