Stampa…
Sodio cloruro 99.5% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
447300010 447300050 447302500
ACRO447300010EA 93.3 EUR
ACRO447300010 ACRO447300050 ACRO447302500
Sodio cloruro 99.5% per biochimica
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Punto di ebollizione: 1461 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 801 °C
Densità: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥99.4 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA (0.1 M in water)
pH 5.0 to 9.0
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %