di-Ammonio idrogeno fosfato 99% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Ammonio fosfato bibasico
Formula:
(NH₄)₂HPO₄ Punto di fusione: 155 °C Densità: 1,619 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010891 CAS Number: 7783-28-0 |
Appearance | White Crystals |
Solubility | (1 M in water) Clear colorless |
UV | at 280 nm A: ≤0.1 |
pH | 7.5 to 9.0 (1 M in water) |
Titration with HCl | ≥98.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |