Stampa…
Ammonio acetato 98% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
447120025 447121000 447125000
ACRO447120025EA 245 EUR
ACRO447120025 ACRO447121000 ACRO447125000
Ammonio acetato 98% per biochimica
Ammonio acetato
Formula: H₃CCOONH₄
Punto di fusione: 114 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013066
CAS Number: 631-61-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 350 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 7.3 (5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm