Potassio ioduro 99% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
447111000
447115000
ACRO447111000EA
74
EUR
ACRO447111000
ACRO447115000
Potassio ioduro 99% per biochimica
Potassio ioduro
Formula:
Kl Punto di ebollizione: 1330 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 680 °C Densità: 3,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011405 CAS Number: 7681-11-0 |
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
UV | (0.5 M in water) |
pH | 6.0 to 9.0 (5 % in water) |
Chloride and Bromide | ≤0.01 % (as Cl) |
Iodate (IO3) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤10 ppm |
Copper (Cu) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤10 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |