N,N-Dimetilformammide 99.9%, AcroSeal® per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
HCON(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 153 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –61 °C Densità: 0,945 g/cm³ Flash Pt: 58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS Number: 68-12-2 UN: 2265 ADR: 3,III |
|
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.85 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity | ≤0.0005 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |