Stampa…
2-Propanolo 99%, AcroSeal® per biochimica, per istologia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
447080010 447080025
447080010.EA 84 EUR
447080010. 447080025.
2-Propanolo 99%, AcroSeal® per biochimica, per istologia
2-Propanolo
Formula: (CH₃)₂CHOH
Punto di ebollizione: 81…83 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –89,5 °C
Densità: 0,785 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
UN: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Heavy metals ≤5 ppm
GC ≥98.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g