1,4-Diossano 99% stabilizzato, AcroSeal® per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₈O₂ Punto di ebollizione: 101 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 12 °C Densità: 1,034 g/cm³ Flash Pt: 12 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006571 CAS Number: 123-91-1 UN: 1165 ADR: 3,II |
|
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.1 % |
Heavy metals | ≤5 ppm |
GC | ≥98.5 % |
UV | at 275 nm A: ≤0.1 |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 2.5 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Peroxides | ≤0.005 % (as H2O2) |